CLS354671
Corning® BioCoat™ Matrigel® Multiwell Plate
for ES Culture, well size 6 wells
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Características
lid: no
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354671
pocillo tamaño
6 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable