CLS354480
Corning® BioCoat™ Matrigel® 24 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), pkg of 24 ea (2 packs of 24), Invasion Chamber
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Seleccione un Tamaño
709,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
709,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Corning® BioCoat™ Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
Materiales
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Características
lid: no
envase
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
fabricante / nombre comercial
Corning 354480
pocillo tamaño
24 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)