CLS354661
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, flat bottom white wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Seleccione un Tamaño
206,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
206,00 €
Productos recomendados
Materiales
flat bottom white wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354661
tamaño
384 well
pocillo tamaño
384 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)