Documentos clave
CLS354578
Corning® Biocoat Control Inserts
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Sinónimos:
Control Inserts
Seleccione un Tamaño
24 EACH
354,00 €
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EACH
354,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PET plate
envase
plate of 24 wells (2 packs of 12)
fabricante / nombre comercial
Corning 354578
tamaño
24 well
tamaño de poro
8.0 μm pore size
Descripción general
Corning® BioCoat Control Inserts with 8.0µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
Aplicación
Cell Culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)