Documentos
CLS354539
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiales
rectangular flask
Características
vented Cap
Straight neck
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354539
capacidad
175 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable