Documentos clave
CLS354224
Corning® rLaminin-521
from human, pack of 500 μg
Sinónimos:
Corning laminin
Seleccione un Tamaño
1 EACH
333,00 €
333,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
333,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.28
333,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
Formulario
liquid
envase
pack of 500 μg
fabricante / nombre comercial
Corning 354224
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
Corning rLaminin-521 (Human) is a heterotrimer composed of a5, ß2, and ?1 chains expressed in a mammalian cell culture system. rLaminin-521 (Human) supports long-term self-renewal of human pluripotent stem cells (hPSC), including embryonic stem cells (hESC) and induced pluripotent stem cells (iPSC) in defined and xeno-free environments. rLaminin-521 provides additional benefits, including ROCK inhibitor independent single cell expansion of PSCs, which improves hPSC culture ease and efficiency.
Features
Recombinant protein
Easy to self-coat
Available in 0.5 mg aliquots for easy handling
Compatible with multiple hPSC culture media and dissociation reagents
Supports undifferentiated expansion of hPSC
Suitable for xeno-free, defined culture environment
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)