CLS353935
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinónimos:
Cell Culture Plate
Seleccione un Tamaño
214,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
214,00 €
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
wells 24
envase
case of 60 ea (6 packs of 10)
fabricante / nombre comercial
Corning 353935
tamaño
24 well
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)