Documentos clave
CLS353824
Corning® Primaria Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, cap, plug seal
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
100 EACH
477,00 €
477,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
477,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
477,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polystyrene
Características
cap plug seal
fabricante / nombre comercial
Corning 353824
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
150 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)