CLS353135
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue plug seal
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
182,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
182,00 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Características
cap blue plug seal
graduated 10 ‑ 200 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 353135
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
150 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)