CLS353093
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 8.0µm Transparent PET Membrane, sterile
Sinónimos:
Permeable Support
Seleccione un Tamaño
525,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
525,00 €
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Características
with 8.0µm Transparent PET Membrane
envase
case of 48 ea (Individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 353093
compatibilidad
for use with 6 Well Plate
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)