Saltar a
CLS352001
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
Sinónimos:
Corning tube, cell culture tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
174,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121700
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
round polystyrene
sterility
sterile
feature
cap snap, individually wrapped
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 352001
capacity
14 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS352003CLS352037CLS352045
description
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 16 mL, cap, screw, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 19 mL, cap, screw, sterile, individually wrapped, case of 500
manufacturer/tradename
Corning 352001
manufacturer/tradename
Corning 352003
manufacturer/tradename
Corning 352037
manufacturer/tradename
Corning 352045
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
round polystyrene
material
round polystyrene
material
round polystyrene
material
round polystyrene
feature
cap snap, individually wrapped
feature
cap snap, individually wrapped
feature
cap screw, individually wrapped
feature
cap screw, individually wrapped
packaging
case of 500
packaging
case of 500
packaging
case of 500
packaging
case of 500
capacity
14 mL
capacity
5 mL
capacity
16 mL
capacity
19 mL
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)