CLS3233
Corning® CellCube®
100 layer, TCT, with 6” Silicone tubing and Aseptic Connectors, sterile, bag of 1 ea, case of 1 ea
Sinónimos:
cell culture vessel
Seleccione un Tamaño
2990,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2990,00 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
silicon tubing (6′′)
esterilidad
sterile
envase
bag of 1 ea
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3233
superficie
8500 cm2 , cell growth area
Aplicación
Características y beneficios
- 8,500 cm2 Surface Area
- Corning TCT surface treatment
- Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
- AseptiQuik® G Connector
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)