Documentos clave
CLS3213
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap cap
2.0 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 1000/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, snap cap microcentrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
1000 EA
101,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
101,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
envase
case of 1000
pack of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 3213
Parámetros
17000 × g max. RCF
tapón diám.
0.379 in.
capacidad
2.0 mL
tubo D.E.
.500 in.
color
natural
Adaptador
cap (push fit)
Descripción general
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap caps are made of polypropylene and are certified RNase-/DNase-free.
  • Supplied nonsterile and are autoclavable
  • External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
  • Positive seal design allows for repeated opening and closing
  • Flat cap surface for convenient labeling
  • Withstands a maximum RCF of 17,000 × g
  • Assorted color pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)