CLS2980224
Corning® cover glasses
rectangular, No. 11/2, W × L 22 mm × 40 mm
Sinónimos:
coverslips, glass covers, slide covers
Seleccione un Tamaño
251,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
251,00 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
rectangular
envase
pack of 100 ea
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 2980-224
An × L
22 mm × 40 mm
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)