Documentos
CLS2593
Corning® 1 x 8 Stripwell Placas de 96 pocillos
medium binding surface, clear
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiales
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
plate of 12 strips
fabricante / nombre comercial
Corning 2593
tamaño
96 wells
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Las tiras Costar 1 x 8 vienen premontadas en un porta-tiras de 96 pocillos al estilo «caja de huevos». Las tiras sólo encajan en el soporte de una manera, lo que evita su orientación errónea. Si se necesita colocar una tapa, ésta se ajusta por las muescas al porta-tiras completamente ensamblado.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.