Documentos clave
CLS2485
Corning® 1 x 8 Stripwell Placas de 96 pocillos
low volume, high binding surface, bulk packed, white
Sinónimos:
1 x 8 Stripwell Plates, 96-Well Stripwell Plate, 96-Well Stripwell Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
El producto CLS2485 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round white wells
white polystyrene plate
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
plate of 12 strips
fabricante / nombre comercial
Corning 2485
tamaño
96 wells
pocillo volumen
190 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
white
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
high binding surface
Descripción general
Las tiras Costar 1 x 8 vienen premontadas en un porta-tiras de 96 pocillos al estilo «caja de huevos». Las tiras sólo encajan en el soporte de una manera, lo que evita su orientación errónea. Si se necesita colocar una tapa, ésta se ajusta por las muescas al porta-tiras completamente ensamblado.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)