Saltar a
CLS2015
Corning® cap inserts for cryogenic vials
white
Sinónimos:
cryovials
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
50,60 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
white
Sterility:
non-sterile
50,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2015
color
white
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Features and Benefits
  • Corning® cap inserts for cryogenic vials are made of Virgin Polypropylene.
  • White caps inserts provide color-coding for easy sample identification.
  • Nonsterile.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS430499CLS2016CLS2019
description
white
description
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
description
blue
description
yellow
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
white
color
assorted colors, 100 each of white, blue, red, green, and yellow
color
blue
color
yellow
manufacturer/tradename
Corning 2015
manufacturer/tradename
Corning 430499
manufacturer/tradename
Corning 2016
manufacturer/tradename
Corning 2019
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)