CLLS1061
MCF10A CELLS H2AFX (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MCF10A CELLS H2AFX (-/-),
origen biológico
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Nº de acceso OMIM
temp. de almacenamiento
−196°C
Información sobre el gen
human ... H2AFX(3014)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Calidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)