Documentos clave
RN 22
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rat nerve
envase
tube of 5 μg 93011414-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93011414-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
n = 43
morfología
Bipolar, stellate
productos
S-100 protein
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat Schwann cell, immature
Descripción línea celular
Transplantable tumour of cervical nerve-root induced transplacentally by ethylnitrosourea in an inbred BD-IX rat.
Aplicación
Analysis of Schwann cell development
Medio de cultivo
DMEM or Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)