Documentos clave
Detroit 510
90102531, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
Detroit 510, 90102531
origen biológico
human skin
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian skin Galactosemia
Descripción línea celular
Derived from skin tissue of a 9 month old Caucasian female with Galactosemia. Galactose-1-phosphate transferase negative.
Aplicación
Virus studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,12
D7S820: 8,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10%Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 30 population doublings are expected.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)