A 172
88062428, human nerve, Not specified
About This Item
Productos recomendados
product name
A 172, 88062428
origen biológico
human nerve
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Human glioblastoma
Descripción línea celular
Derived from a glioblastoma removed from a 53 year old male. Non-tumourigenic in anti-thymocyte serum treated NIH Swiss mice.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C (medium renewal every 2-3 days recommended).
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.