CF996 human cell line
IHW Number: 9094, 88052094, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 88052094-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052094-1VL
etnicidad
French
género
male
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Cw: 802
B: 1401
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 701
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1
HLA DQA1: 201
HLA DQB1: 201
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 0401 0402
Perfil serológico
HLA A ief: 2.2 3.2
HLA C: 8
HLA B: 14
HLA B ief: 14
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 7
HLA DR: 7
HLA DR53: 53
HLA DQ: 2
HLA DP: 4
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)