Documentos clave
FR
87020503, rat skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
FR, 87020503
origen biológico
rat skin
envase
tube of 5 μg 87020503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87020503-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat Sprague-Dawley skin
Descripción línea celular
Established from a skin biopsy of a foetal (18 day gestation) germ-free Sprague-Dawley rat. The cells can be propagated for at least 30 passages.
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)