Documentos clave
ZL55 cell line human
12050301, human pleural cavity, Epitheloid/mesenchymal
Sinónimos:
ZL 55, ZL-55
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
ZL55 cell line human, 12050301
origen biológico
human pleural cavity
envase
tube of 5 μg 12050301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12050301-1VL
modo de crecimiento
adherent
morfología
Epitheloid/mesenchymal
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción línea celular
ZL55 was derived from an epithelial tumor of the pleural cavity of a 52-year old male, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
Perfil del ADN
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,11
D13S317: 8
D16S539: 12
D5S818: 10,13
D7S820: 7,11
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 15,19
Medio de cultivo
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 15% Fetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm².
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)