MESC 21
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinónimos:
MESC-21, MESC21
About This Item
origen biológico
mouse embryo
envase
tube of 5 μg 11120815-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120815-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
XX, diploid
morfología
Adherent monolayer of spheroidal cells.
receptores
Not specified
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)