Documentos clave
XCIII-3D8-D8
Reactivity: Anti-Leishmania (L) pifanoi -Amastigote, 08041724
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
Mieloma
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Reactividad
Anti-Leishmania (L) pifanoi -Amastigote
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse NS1 x BALB/c mouse
Descripción línea celular
XCIII-3D8-D8 was developed by immunizing mice with membranes from Leishmania (L) pifanoi and fusing the mouse spleen cells with NS-1(P3-X63/Ag8-NS1)
Inmunógeno
Membrane from Leishmania (L) pifanoi strain LTRod-MHOM/VE/60/LtRod-Cl-A-3
Aplicación
Detection of Leishmania (L) pifanoi
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS
Rutina de subcultivo
Seed cultures between 1-3x100,000 cells/ml; Saturation density 1,000,000 5% CO2; 37°C
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)