Documentos clave
COV504
7071902, human ovary, Polygonal & fusiform
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
COV504, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 07071902
origen biológico
human ovary
envase
tube of 5 μg 07071902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071902-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal chromosome no. 64 (62-66)
morfología
Polygonal & fusiform
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human ovarian epithelial-serous carcinoma, pleural effusion
Descripción línea celular
A human ovarian epithelial-serous carcinoma cell line established from a pleural effusion. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)