Vero/hSLAM
4091501, African green monkey kidney, Fibroblast
Sinónimos:
Vero/hSLAM Cells
About This Item
Productos recomendados
product name
Vero/hSLAM, from African green monkey kidney, 04091501, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
origen biológico
African green monkey kidney
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
SLAM; also known as CDw150, a receptor for measles virus
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Descripción línea celular
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo