CAS9RFPVP
Cas9-RFP Lenti Plasmid
Seleccione un Tamaño
250,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
250,00 €
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
envase
vial of 50 μL
concentración
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA)
aplicaciones
CRISPR
gen reportero
RFP
Selección
ampicillin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
To order gRNA in any format click here
Aplicación
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Manufacture of Cas9-RFP expressing Lentiviral Particles
Características y beneficios
- Highly specific
- Highly active
- Ready to use purified plasmid DNA
Principio
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)