Merck
C9794
Sigma-Aldrich
(±)-Z-Phosphonoglycine trimethyl ester
Sinónimos:
(±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl) acetate, (±)-Trimethyl Z-phosphonoglycinate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2P(O)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
331.26
Beilstein:
5764460
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
77-80 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C13H18NO7P/c1-18-12(15)11(22(17,19-2)20-3)14-13(16)21-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,14,16)
Clave InChI
GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starting material for the synthesis of (Z)-dehydroamino acids by Wittig-Horner reaction with aldehydes; the dehydroamino acids can be stereoselectively reduced to amino acids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)