Merck
C9169
Sigma-Aldrich
Magnesium citrate
Sinónimos:
magnesium citrate tribasic nonahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5O7 · 3/2Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
225.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
cadena SMILES
[Mg].OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)