C6493
Cyclapolin 9
powder
Sinónimos:
7-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-Benzothiazolecarboxamide 3-oxide
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble 2 mg/mL (Lower concentrations not tested)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)c1sc2c(cc(cc2[n+]1[O-])C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)