Saltar a
C6269
Chromosorb® LC-9
10 μm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
757,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.52
MDL number:
757,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
surface area
>350 m2/g
particle size
10 μm
density
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Application
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
Preparation Note
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
Other Notes
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C6267LCPAK0001LCPAK00A1
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
-
particle size
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
-
form
-
surface area
>350 m2/g
surface area
>250 m2/g
surface area
-
surface area
-
density
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
0.45 g/cm3 (lit.)
density
-
density
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)