Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 757,00 € |
Acerca de este artículo
757,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
A reverse phase microparticulate packing used for separating a variety of compounds used in pharmaceutical and food products.
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| density 0.45 g/cm3 (lit.) | density 0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| surface area >250 m2/g | surface area >350 m2/g | surface area - | surface area - |
| particle size 10 μm | particle size 10 μm | particle size - | particle size - |
| form solid | form solid | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromosorb® LC-7
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-09-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?