Merck
C5913
4-Chloromercuribenzoic acid
cysteine active site modifier
Sinónimos:
4-(Chloromercurio)benzoic acid, 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClHgC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
357.16
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-442-6
Beilstein/REAXYS Number:
3662892
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 20 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
Application
Can be used to inhibit some enzymes that require unmodified cysteine residues (e.g., adenylyl cyclase).
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
59-85-8
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)