Saltar a
C4740
Cisapride monohydrate
≥98% (HPLC), 5-HT4 serotonin receptor agonist., solid
Sinónimos:
cis-4-Amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxybenxamide monohydrate, Acenalin, Cipril
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
127,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
571,00 €
485,35 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H29N3O4ClF · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
483.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
279-689-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cisapride monohydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~30 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
O.CO[C@@H]1CN(CCCOc2ccc(F)cc2)CC[C@@H]1NC(=O)c3cc(Cl)c(N)cc3OC
InChI
1S/C23H29ClFN3O4.H2O/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16;/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29);1H2/t20-,22+;/m0./s1
InChI key
QBYYXIDJOFZORM-IKGOIYPNSA-N
Biochem/physiol Actions
5-HT4 serotonin receptor agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1134120M2946SML1371
Cisapride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134120
Cisapride
description
≥98% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: ~30 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
-
color
white to beige
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
Takeda
originator
-
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)