Merck
C4394
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
≥99%
Sinónimos:
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
1862539
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99%
mp
114-116 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Clave InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)