Documentos clave
C-41002
Sigma-Aldrich
Trypsin / EDTA 2
0.025% Trypsin / 0.01% EDTA, 30 ml
Seleccione un Tamaño
30 ML
23,30 €
23,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 ML
23,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.78
23,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 30 ml
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Trypsin / EDTA 2 (0.025% / 0.01%)
Aplicación
Trypsin is still the most widely employed enzyme used for cell detachment. PromoCell´s Trypsin Solutions exhibit standardized enzyme activity and contain trypsin from extra-pure lots. This Trypsin/EDTA Solution has a ratio of 0.025% trypsin and 0.01% EDTA and is available in different sizes.
Calidad
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20°C in the dark immediately after arrival. Refrigerate thawed solution at 4 to 8°C. If stored properly, the product is stable until the expiry date stated on the label.
Rutina de subcultivo
Click here for more information.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)