C4021
CM-Cellulose
microgranular, 25-60 μm
Sinónimos:
Carboxymethyl cellulose
About This Item
Productos recomendados
Formulario
microgranular
tamaño de partícula
25-60 μm
capacidad
1.0 meq/g
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?