C3305
Carbacyclin
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
6a-Carba-prostaglandin I2, Carbocyclic PGI2
About This Item
Ensayo
≥90% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12C[C@@H](O)[C@H](\C=C\[C@@H](O)CCCCC)[C@@]1([H])CC(\C2)=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-4-8-17(22)10-11-18-19-13-15(7-5-6-9-21(24)25)12-16(19)14-20(18)23/h7,10-11,16-20,22-23H,2-6,8-9,12-14H2,1H3,(H,24,25)/b11-10+,15-7+/t16-,17-,18+,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
XZFRIPGNUQRGPI-WBQKLGIQSA-N
Información sobre el gen
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?