Merck
C2513
Sigma-Aldrich
(±)-Citronellal
≥85%
Sinónimos:
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1720789
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥85%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
densidad
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
cadena SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Clave InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Martin F Strube-Bloss et al.
PloS one, 10(9), e0137413-e0137413 (2015-09-05)
To trigger innate behavior, sensory neural networks are pre-tuned to extract biologically relevant stimuli. Many male-female or insect-plant interactions depend on this phenomenon. Especially communication among individuals within social groups depends on innate behaviors. One example is the efficient recruitment