Merck
C2125
Sigma-Aldrich
Methyl decanoate
Sigma Grade, ~99%
Sinónimos:
Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.29
Beilstein:
1759170
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
grado
Sigma Grade
Análisis
~99%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
densidad
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter