Merck
C2048
Sigma-Aldrich
Closures for 25 mm culture tubes, disposable
red
Sinónimos:
closure cap, closure caps
Seleccione un Tamaño
500 EA
276,42 €
276,42 €
Precio de catálogo297,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
276,42 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
276,42 €
Precio de catálogo297,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
descripción
Autoclavable
color
red
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)