C1863
Chloramphenicol
Biotechnology Performance Certified, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
About This Item
Productos recomendados
grado
Biotechnology Performance Certified
formulario
crystalline
técnicas
cell culture | plant: suitable
impurezas
endotoxin, tested
mp
149-153 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 100%
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de acción
protein synthesis | interferes
cadena SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Modo de resistencia: Acetilación por cloranfenicol-acetiltransferasa (gen cat).
Precaución
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges