Saltar a
C1062
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
red
Sinónimos:
vial cap inserts, vial identifier, Nalgene 5045-0005, colour coded insert, colour coded vial insert
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
22,60 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0005
Material:
polystyrene
22,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0005
color
red
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C1187C0812C1312
description
red
description
white
description
blue
description
yellow
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0005
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0000
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0003
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0002
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
color
red
color
white
color
blue
color
yellow
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)