C0668
Cys-Asp-Pro-Gly-Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Laminin Fragment 925-933
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CS)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C40H62N12O14S/c1-3-20(2)32(37(63)46-17-30(56)48-27(18-53)35(61)49-24(39(65)66)6-4-12-44-40(42)43)51-34(60)25(14-21-8-10-22(54)11-9-21)47-29(55)16-45-36(62)28-7-5-13-52(28)38(64)26(15-31(57)58)50-33(59)23(41)19-67/h8-11,20,23-28,32,53-54,67H,3-7,12-19,41H2,1-2H3,(H,45,62)(H,46,63)(H,47,55)(H,48,56)(H,49,61)(H,50,59)(H,51,60)(H,57,58)(H,65,66)(H4,42,43,44)/t20-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,32-/m0/s1
Clave InChI
NGBBIWFVAWMQKZ-JDIVNGTKSA-N
Información sobre el gen
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?