Documentos clave
BUA462-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, capacity 250 mL, pack of 4
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
El producto BUA462-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
aerosol-tight capable
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638084 (NA)
Eppendorf® 5810716004 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
250 mL
compatibilidad
for use with Rotor A-4-62
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
  • Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)