BR782970
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane, pore size 8 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PET membrane
descripción
cellGrade(TM) plus
esterilidad
sterile
envase
pack of 1 ea (12 strips with 4 inserts per strip)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782970
tamaño
6 well
tamaño de poro
8 μm
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)