Documentos clave
BR782940
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 3 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
El producto BR782940 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
PC membrane
descripción
cellGrade(TM) plus
esterilidad
sterile
envase
pack of 12 ea (strips of 4 inserts)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782940
tamaño
6 well
tamaño de poro
3 μm
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)