BR781414
BRAND® PCR caps, strips of 8
clear, domed polypropylene
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
Materiales
domed polypropylene
Características
RNase and DNase free
envase
pkg of 25 × 12 strips (300 total)
fabricante / nombre comercial
BRAND 781414
técnicas
PCR: suitable
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)